Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) (≥21,5% Pd)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
CAS No.: 51364-51-3
Molecular Formula: C51H42O3Pd2
Formula Weight: 915.74
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Purple
Melting Point: 152-155°
Solubility: Soluble in chlorinated solvents
MDL No.: MFCD00013310
Formule:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂ Point de fusion: 152…155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013310 Numéro CAS: 51364-51-3 |