Kit couleur visuel, chlore libre
Marques : HachTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Détermination visuelle de la couleur simple, économique et rapide.
Méthode par kit de test visuel DPD pour chlore libre, qui peut être utilisée pour mesurer avec précision la teneur en chlore libre sur le terrain ou en laboratoire.
Informations de livraison: ce kit comprend un flacon de réactif, un bouchon, une boîte de comparaison des couleurs, un disque, un tube, une fiche d'instructions et une mallette de transport.