Imprimer
Chaussures de sécurité, style mocassin, SCHWANDORF
Fournisseur: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20967.01.00/39 20967.01.00/36 20967.01.00/37 20967.01.00/38 20967.01.00/42 20967.01.00/41 20967.01.00/40 20967.01.00/44 20967.01.00/45
SCRR20967.01.00/39EA 62.4 EUR
SCRR20967.01.00/39 SCRR20967.01.00/36 SCRR20967.01.00/37 SCRR20967.01.00/38 SCRR20967.01.00/42 SCRR20967.01.00/41 SCRR20967.01.00/40 SCRR20967.01.00/44 SCRR20967.01.00/45
Chaussures de sécurité, style mocassin, SCHWANDORF
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité avec partie supérieure en microfibre résistant et semelle en polyuréthane antidérapante.
  • Bride rembourrée
  • Embout de protection en acier
Pour des utilisations en cuisine.
Couleur: Blanc
Width: 10
Weight: 450 g
Certifications: DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; S2, SRC