Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-3-fluoronitrobenzène
H61494.14 H61494.22
H61494.14EA 146 EUR
H61494.14 H61494.22
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Point de fusion: 88…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865088
Numéro CAS: 185331-69-5