Imprimer
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Chlorobenzylsulphonyl chloride, 3-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
B24073.06 B24073.03 B24073.14
B24073.06EA 86 EUR
B24073.06 B24073.03 B24073.14
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 24974-73-0 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Melting Point: 69-75° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02683111
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Point de fusion: 69…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683111
Numéro CAS: 24974-73-0
ADR: 8,II