(Methylsulphonyl)methanesulphonyl chloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 22317-89-1
Molecular Formula: C2H5ClO4S2
Formula Weight: 192.63
Melting Point: 110°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00052809
Formule:
C₂H₅ClO₄S₂ Point de fusion: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052809 Numéro CAS: 22317-89-1 ADR: 8,II |