Imprimer
2-Amino-4-phénylthiazole
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13388-500 13388-1 13388-5 13388-10
CAYM13388-500EA 35.7 EUR
CAYM13388-500 CAYM13388-1 CAYM13388-5 CAYM13388-10
2-Amino-4-phénylthiazole
2-Amino-4-phénylthiazole
Formule: C₉H₈N₂S
Numéro MDL: MFCD00039680
Numéro CAS: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III