Imprimer
Benzyl chloromethyl ether 75%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): ((Chloromethoxy)methyl)benzene
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 43.5 EUR
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
Benzyl chloromethyl ether 75%
Benzyl chloromethyl ether
Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 102 °C (14 mmHg)
Densité: 1,13 g/cm³
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000886
Numéro CAS: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %