Imprimer
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24024.AK B24024.AU
B24024.AKEA 33.7 EUR
B24024.AK B24024.AU
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Ethyl-3-ethoxypropionate
Purity: 99+% CAS No.: 763-69-9 Molecular Formula: C7H14O3 Formula Weight: 146.19 Flash Point: 59°(142°F) Refractive Index: 1.4065 Odour: Ester-like Melting Point: -100° Boiling Point: 169-171° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00051356
Formule: C₇H₁₄O₃
Point d'ébullition: 169…171 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,949
Point éclair: 59 °C (142 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051356
Numéro CAS: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III